주요 문서
719358
Sigma-Aldrich
Sulfur-33S
99 atom %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
33S
Molecular Weight:
32.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141912
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom %
양식
solid
mp
119 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)