추천 제품
Grade
analytical standard
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
제조업체/상표
RTC ICS-023-100
농도
1000 μg/mL
기술
ion chromatography: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석 메모
Concentration of this product is 1000 µg/mL. The solvent is 1%NaOH in water.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.