문서
451916
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
90 atom % 34S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
34S
CAS Number:
Molecular Weight:
33.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
90 atom % 34S
mp
119 °C (lit.)
응용 분야
environmental
질량 이동
M+2
SMILES string
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
404.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
207.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2