Key Documents
717738
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Bis(9-anthracenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
동의어(들):
(11bS)-2,6-Di-9-anthracenyl-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H29O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
700.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
Quality Level
mp
>400 °C
작용기
phosphate
저장 온도
−20°C
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6c7ccccc7cc8ccccc68)-c9c%10ccccc%10cc%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)52-53)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28H,(H,49,50)
InChI key
QYJHYRSRVCOHMY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)