주요 문서
681520
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
동의어(들):
(11bS)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (S)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H17F12O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
772.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
171-177 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)