주요 문서
710636
SAFC
(11bR)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine borane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20BP
Molecular Weight:
326.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
mp
201-205 °C
SMILES string
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
InChI key
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)