주요 문서
707554
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D4BrN
Molecular Weight:
186.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
powder
bp
235-237 °C
mp
110-115  °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(C#N)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
HQSCPPCMBMFJJN-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)