주요 문서
702676
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
4-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6OS
CAS Number:
Molecular Weight:
126.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.578
bp
88-92 °C/5 mmHg
density
1.025 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI key
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F
Flash Point (°C)
92 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)