주요 문서
700673
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Di-9-phenanthrenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
동의어(들):
(R)-9-Phenanthryl BINOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H30O2
Molecular Weight:
638.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D +62°, c = 1 in chloroform
mp
192-202 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc6ccccc6c7ccccc57)-c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)50)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28,49-50H
InChI key
XYUOTCUHTHQCNC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)