제품명
TWEEN® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
Quality Level
설명
RTECS - TR7400000
양식
liquid
분자량
~1228
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
pale yellow
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
solubility
water: 10%
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
경고
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup