주요 문서
697176
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
196.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
67-71 °C
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)