주요 문서
688827
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
동의어(들):
trans-Crotonophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
Beilstein:
2039624
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
≥80% (GC)
80%
양식
liquid
작용기
ketone
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
InChI key
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)