주요 문서
687634
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
97%
동의어(들):
2-Methylisonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
powder
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
295-299 °C (D)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(ccn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-4-6(7(9)10)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)