분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.525
density
1.151 g/mL at 20 °C
작용기
aldehyde
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N