주요 문서
681350
Sigma-Aldrich
Pyrimidine N-oxide
97%
동의어(들):
Pyrimidine 1-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
96.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
90-94 °C
SMILES string
[O-][n+]1cccnc1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-6-3-1-2-5-4-6/h1-4H
InChI key
OQZGLXOADHKTDN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)