주요 문서
679402
Sigma-Aldrich
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
97%
동의어(들):
1,3-Dihydro-1-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazole-2-one, 1-(2-Propenyl)-2-benzimidazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
174.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
121-125 °C
SMILES string
CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13)
InChI key
XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)