주요 문서
C52055
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzimidazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
powder
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1