Key Documents
679135
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
97%
동의어(들):
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H12Cl2N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
267.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
243-247 °C
작용기
chloro
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
InChI key
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)