주요 문서
678910
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4FIO2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
143-147 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
iodo
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)