About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
211.02
Beilstein:
7993875
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
≥98.0% (T)
양식
solid
mp
93-98 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
InChI key
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable