주요 문서
673218
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthyridine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
69-75 °C
SMILES string
c1cnc2cccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1-6H
InChI key
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)