565770
DAPT
≥98% (HPLC), lyophilized, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
γ-Secretase Inhibitor IX, DAPT, N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester
About This Item
추천 제품
제품명
γ-Secretase Inhibitor IX, Gamma-Secretase Inhibitor IX - CAS 208255-80-5, is a cell-permeable inhibitor of γ-secretase (Aβtotal IC₅₀ = 115 nM, Aβ42 IC₅₀ = 200 nM).
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
lyophilized
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](c2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C)F
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20-/m0/s1
InChI key
DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
기타 정보
Nishitomo, K. et al. 2006 J. Neurochem.99, 1555.
Oddo, S., et al. 2004. Neuron43, 321.
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Sastre, M., et al. 2001. EMBO Rep.2, 835.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable