주요 문서
672106
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(chlorocarbonyl)benzoate
≥97%
동의어(들):
3-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-(chloroformyl)benzoate, Methyl isophthaloyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
작용기
acyl chloride
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
InChI key
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)