667080
5a(S),10b(R)-5a,10b-Dihydro-2-(pentafluorophenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium tetrafluoroborate
97%
동의어(들):
2-Pentafluorophenyl-6.10b-dihydro-4H,5aH-5-oxo-3,10c-diaza-2-azoniacyclopenta[c]fluorene tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H11BF9N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
467.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
추천 제품
분석
97%
mp
235 °C (dec.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2c[n@H]3[C@H]4[C@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C18H11F5N3O.BF4/c19-12-13(20)15(22)18(16(23)14(12)21)26-7-25-11(24-26)6-27-10-5-8-3-1-2-4-9(8)17(10)25;2-1(3,4)5/h1-4,7,10,17H,5-6H2;/q+1;-1/t10-,17+;/m0./s1
InChI key
CPCMDOOTVHDRTM-OUYNRQGDSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.