주요 문서
657573
Sigma-Aldrich
5,6-Methylenedioxy-1-indanone
97%
동의어(들):
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
162-166 °C
작용기
ketone
SMILES string
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
InChI key
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)