주요 문서
640379
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
(2-Aminopyridin-5-yl)boronic acid pinacol ester, 2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-Pyridinamine, 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)nc2
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
InChI key
YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Substrate used in a microwave-assisted, four-component coupling process leading to amino substituted imidazopyridines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Erin F Dimauro et al.
The Journal of organic chemistry, 72(3), 1013-1016 (2007-01-27)
The rapid and efficient synthesis of various 2,6-disubstituted-3-amino-imidazopyridines using a microwave-assisted one-pot cyclization/Suzuki coupling approach is described. The utility of a 2-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester as a robust and versatile building block for the synthesis of diverse compound libraries is