분석
≥95.0%
양식
solid
mp
146-151 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
InChI key
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
May contain varying amounts of anhydride
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
706256-250MG | 4061832713519 |
706256-1G | 4061825960869 |