주요 문서
706221
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6BN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
solid
mp
206-211 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
InChI key
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
May contain varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)