주요 문서
633488
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
97%
동의어(들):
5-Carboxysalicylaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
166.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
246-250 °C (lit.)
작용기
aldehyde
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI key
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)