주요 문서
613681
Sigma-Aldrich
1-Hexadecan-d33-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
Cetyl-d33 alcohol, Hexadecyl-d33 alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)14CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
275.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
양식
solid
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+33
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI key
BXWNKGSJHAJOGX-TUWMXWROSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)