추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
EPA 624
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type surrogate
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18