주요 문서
662305
Sigma-Aldrich
Hexadecane-13C16
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)1413CH3
Molecular Weight:
242.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
solid
bp
287 °C
mp
18 °C
density
0.827 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+16
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-BZDICNBSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
275.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
135 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)