주요 문서
588768
Sigma-Aldrich
1-Hexanol-13C6
99 atom % 13C
동의어(들):
Hexyl-13C6 alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)413CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
108.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
156.5 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)