동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[O-][15N+](=O)c1cccc(c1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI key
WDCYWAQPCXBPJA-BFGUONQLSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.