About This Item
Linear Formula:
C6D4(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.