주요 문서
616486
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrotoluene-3,5,6-d3
98 atom % D
동의어(들):
6-methyl-3,5-dinitro-benzene-1,2,4-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D3H3N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
185.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
mp
67-70 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
InChI key
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)