주요 문서
604496
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
동의어(들):
Isoprene-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHC(CH3)=13CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
69.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
포함
p-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
34 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
density
0.681 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(=[13CH2])C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i2+1
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-65.2 °F
Flash Point (°C)
-54 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)