주요 문서
CLS3542
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 50
동의어(들):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
material
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
pack of 50
제조업체/상표
Corning 3542
크기
384 well
웰 용적
50 μL
웰 작업 용적
5-40 μL
384 wells , low volume
적합성
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)