Key Documents
562165
Sigma-Aldrich
2-Naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7BrMg
CAS Number:
Molecular Weight:
231.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.951 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-3,5-8H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< -17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)