주요 문서
545457
Sigma-Aldrich
5-Decyn-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCC#CCCCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-4,7-10H2,1H3
InChI key
RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)