Key Documents
541273
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5CH2ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
326.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
1.018 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.BrH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WAKJCJJTVRCONB-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke ® Metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)