주요 문서
8.00510
Sigma-Aldrich
Palmitoyl chloride
for synthesis
동의어(들):
Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)14COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
274.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-996-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/27 hPa
mp
12 °C
전이 온도
flash point 182 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI key
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
320.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
160 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2