주요 문서
533475
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-5-pyridyl)methylzinc chloride solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5Cl2NZn
CAS Number:
Molecular Weight:
227.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.992 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5ClN.ClH.Zn/c1-5-2-3-6(7)8-4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LZKBDZYNYMRVHH-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)