농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.952 g/mL at 25 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup - Solvent
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.