주요 문서
524557
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
200-400 mesh, extent of labeling: 0.45-0.70 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 라인
JandaJel
교차
2 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.45-0.70 mmol/g Cl loading
입자 크기
200-400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)