주요 문서
524182
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3HBr2NS
CAS Number:
Molecular Weight:
242.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
45-49 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
InChI key
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used as a building block in material science.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemistry of Materials, 15, 557-563 (2003)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 43, 1164-1165 (2002)