주요 문서
490768
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate-13C
98 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled sodium carbonate, Calcined soda-13C, Carbonic acid disodium salt-13C, Soda ash-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na213CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
106.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 13C
Quality Level
양식
powder
mp
851 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)