Key Documents
W6551
Sodium bicarbonate-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
동의어(들):
Sodium hydrogencarbonate-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaH13CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
85.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
Grade
cGMP
동위원소 순도
98 atom % 13C
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable