주요 문서
489778
Sigma-Aldrich
Iodoethane-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
동의어(들):
Ethyl-2,2,2-d3 iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CH2I
CAS Number:
Molecular Weight:
158.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
density
1.987 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-FIBGUPNXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)