주요 문서
694274
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH-13C4, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH(OtBu)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Molecular Weight:
402.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
132 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)O[13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14?,20-/m0/s1/i1+1,14+1,20+1,21+1,24+1
InChI key
LZOLWEQBVPVDPR-AMHYHHFMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)